Learn More
Aluminum wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: approx. 2.1g/m; Temper: soft
251.25€ - 1583.88€
Identificatori chimici
CAS | 7429-90-5 |
---|---|
Formula molecolare | Al |
Molecular Weight (g/mol) | 26.98 |
Numero MDL | MFCD00134029 |
InChI Key | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum |
PubChem CID | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
SMILES | [Al] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11366837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010747.G9 |
25 m |
251.25€
25m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11386837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010747.H4 |
100 m |
730.64€
100m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11376837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010747.H8 |
300 m |
1583.88€
300m |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7429-90-5 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
5359268 | |
[Al] |
Al | |
MFCD00134029 | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
CHEBI:33629 |
Specifications
Aluminum wire | |
Annealed | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00134029 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium | |
5359268 | |
Wire |
Silver | |
7429-90-5 | |
Al | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
[Al] | |
26.98 | |
CHEBI:33629 |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures