Learn More
Aluminum wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, Puratronic™, 99.9995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
87.85€ - 1060.00€
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Formula molecolare Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC Name aluminum
SMILES [Al]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11365717
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043426.G6
10 m
87.85€
10m
11375717
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043426.H2
50 m
305.00€
50m
11385717
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043426.H7
250 m
1060.00€
250m
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7429-90-5
26.98
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
aluminum
Al
MFCD00134029
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CHEBI:33629
[Al]
Specifica
Aluminum wire
7429-90-5
Al
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
[Al]
26.98
CHEBI:33629
Puratronic™
≈0.53g/m
0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed, Temper: soft
(metals basis)
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum
5359268
99.9995%
Odorless
Wire
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures