Learn More
Aluminum wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11316847
Click to view available options
Quantità:
10 m
250 m
50 m
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Form: Approx. 0.53g/m; Temper: soft
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Formula molecolare Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum
Colore Silver
Nota nome Annealed
Aspetto Silver-colored wire
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Quantità 250 m
IUPAC Name aluminium
Odore Odorless
Forma Wire