Learn More
Aluminum titanium oxide, 99.5% (metals basis)
CAS: 12004-39-6 | Al2O5Ti | 181.825 g/mol
108.00€ - 287.00€
Identificatori chimici
CAS | 12004-39-6 |
---|---|
Formula molecolare | Al2O5Ti |
Molecular Weight (g/mol) | 181.825 |
Numero MDL | MFCD00064749 |
InChI Key | CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | aluminum titanate, powder, oxo-bis oxoalumanyloxy titanium, trioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-titanapentane, aluminum titanate, nanopowder, <25 nm particle size bet trace metals basis |
PubChem CID | 16213786 |
IUPAC Name | oxo-bis(oxoalumanyloxy)titanium |
SMILES | O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11302438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014484.14 |
25 g |
108.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11312438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014484.22 |
100 g |
287.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Aluminum titanium oxide is used in refractory industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
12004-39-6 | |
181.825 | |
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N | |
16213786 | |
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O |
Al2O5Ti | |
MFCD00064749 | |
aluminum titanate, powder, oxo-bis oxoalumanyloxy titanium, trioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-titanapentane, aluminum titanate, nanopowder, <25 nm particle size bet trace metals basis | |
oxo-bis(oxoalumanyloxy)titanium |
Specifica
Aluminum titanium oxide | |
Powder | |
Al2O5Ti | |
aluminum titanate, powder, oxo-bis oxoalumanyloxy titanium, trioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-titanapentane, aluminum titanate, nanopowder, <25 nm particle size bet trace metals basis | |
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N | |
oxo-bis(oxoalumanyloxy)titanium | |
16213786 | |
99.5% |
12004-39-6 | |
(metals basis) | |
MFCD00064749 | |
Insoluble in water. | |
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O | |
181.825 | |
181.86 | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H335
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P304+P340-P312-P405-P403+P233-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Store locked up.
Store in a well-ventilated place.
Keep container tightly closed.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 234-456-9
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Aluminum titanium oxide
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .