Learn More
Standard alluminio, 1000 mg/l in 2% HNO3, (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
105.00€ - 211.00€
Identificatori chimici
CAS | 7429-90-5, 7732-18-5, 7697-37-2 |
---|---|
Formula molecolare | Al |
Molecular Weight (g/mol) | 26.98 |
Numero MDL | MFCD00134029 |
InChI Key | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
IUPAC Name | aluminium |
SMILES | [Al] |
Includes: Certificato di analisi Traceable secondo gli standard NIST accreditato da ISO/IEC 17025 e dalla guida ISO/IEC 34, scheda di sicurezza
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11428619
|
SPEX Certiprep
PLAL2-2Y |
125 ml | Flacone in LDPE a tripla lisciviazione |
143.00€
125mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10446572
|
SPEX Certiprep
PLAL2-2T |
250 mL | Triple-leached LDPE bottle |
105.00€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10041684
|
SPEX Certiprep
PLAL2-2X |
500 mL | Triple-leached LDPE bottle |
211.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
Analita | Concentrazione |
---|---|
Al | 1000 μg/ml |
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Identificatori chimici
7429-90-5, 7732-18-5, 7697-37-2 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33629 | |
[Al] |
Al | |
MFCD00134029 | |
5359268 | |
aluminium |
Specifica
Aluminum Standard | |
Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi. | |
MFCD00134029 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi | |
Certified Reference Material | |
aluminium | |
26.98 | |
CHEBI:33629 |
7429-90-5, 7732-18-5, 7697-37-2 | |
Al | |
AA, ICP | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
[Al] | |
2% HNO3 | |
5359268 | |
Assurance |
Sicurezza e movimentazione
Causes skin irritation, serious eye irritation
missing translation for 'dotInformation' : Hazardous
Recommended Storage : Ambient
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio