Learn More
Hellma™ Aluminum Spacer
Marca: Hellma™ 013-101-71
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Spacer | |
1Each | |
12.5 mm |
Aluminum | |
9 mm |
Titolo del prodotto
Hellma™ Aluminum Spacer > Size: 38 x 12.5 x 9mm