Learn More
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.99% (metals basis) Codice prodotto.: 11354398
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11354398
250 g, 250g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11354398
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042327.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx. 0.54g/slug | CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Formula molecolare Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum
Colore Silver
Aspetto Silver-colored slug
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Quantità 250 g
IUPAC Name aluminum
Odore Odorless
Forma Slug
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lotto61301266 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Codice prodotto042327.18,042327.09,042327.30,042327.A1
Numero di lottoZ12D010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Codice prodotto042327.18,042327.09,042327.30,042327.A1
Numero di lottoC02X060 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Codice prodotto042327.18,042327.09,042327.30,042327.A1
Numero di lottoY27F063 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Codice prodotto042327.18,042327.09,042327.30,042327.A1
Numero di lottoC12M25 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Codice prodotto042327.18,042327.09,042327.30,042327.A1
Titolo del prodotto
Aluminum slug, 6.35mm (0.25in) dia x 6.35mm (0.25in) length, 99.99% (metals basis) >