Learn More
Aluminum selenide, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11362228
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
CAS: 1302-82-5
It is used as a precursor to hydrogen selenide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1302-82-5
Numero MDL MFCD00014158
Sinonimo unii-4r7pmp996q, aluminum selenide, aluminum selenide, dialuminum selenium 2-, dialuminium 3+ triselenide, dialuminium 3+ ion triselandiide
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum selenide
Colore Brown
Forma fisica Pieces
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3283
Indice di Merck 14,361
Informazioni di solubilità Decomposes to Al203 and SeO2 in water
Peso formulazione 290.84
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 3.437 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum selenide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Consigli di prudenza
  • P301-IN CASO DI INGESTIONE:.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P373-NON utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P410-Proteggere dai raggi solari.
  • P320-Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .