Learn More
Aluminum rod, 22mm (0.87in) dia, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11386867
5 cm, 5cm
Click to view available options
Quantità:
5 cm
25 cm
Dimensione della confezione:
25cm
5cm
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Formula molecolare Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC Name aluminium
SMILES [Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum rod
Nota nome 22mm (0.87 in.) dia.
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 5 cm
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic™
Odore Odorless
Peso ≈10.35g/cm
Forma Rod
Titolo del prodotto
Aluminum rod, 22mm (0.87in) dia, Puratronic™, 99.999% (metals basis) >