Learn More
Aluminum powder, -325 mesh, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Identificatori chimici
CAS | 7429-90-5 |
---|---|
Formula molecolare | Al |
Molecular Weight (g/mol) | 26.98 |
Numero MDL | MFCD00134029 |
InChI Key | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum |
PubChem CID | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
SMILES | [Al] |
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7429-90-5 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
5359268 | |
[Al] |
Al | |
MFCD00134029 | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
CHEBI:33629 |
Specifica
Aluminum | |
7429-90-5 | |
99.5% (Metals basis) | |
MFCD00134029 | |
400°C (752°F) | |
[Al] | |
26.98 | |
CHEBI:33629 | |
Odorless | |
Powder |
Silver to Gray | |
Silver Gray powder | |
Al | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
aluminum | |
5359268 | |
-325 Mesh | |
Water reactive |
Sicurezza e movimentazione
Keep container tightly closed and dry.
P210-P222-P223-P231+P232-P280-P335+P334-P370+P378s-P501c
H250-H261-H500
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.3, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0330000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- Aluminum powder
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido piroforico Categoria 1
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
- H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P222-Evitare il contatto con l'aria.
- P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P422-Conservare sotto .
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .