Learn More
Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15683310 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reagent European Pharmacopoeia,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-24-9
Formula molecolare AlH24KO20S2
Molecular Weight (g/mol) 474.372
Numero MDL MFCD00149143
InChI Key GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC Name aluminum;potassium;disulfate;dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Quantità 1 kg
Formula lineare AlK(SO4)2 · 12H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 474.39g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado ACS/puriss. p.a.
Densità 1.757g/mL at 25°C