Learn More
Aluminum phosphate, pure
CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121.95 g/mol
45.65€ - 515.00€
Identificatori chimici
CAS 7784-30-7
Formula molecolare AlO4P
Molecular Weight (g/mol) 121.95
InChI Key ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
PubChem CID 64655
IUPAC Name aluminum;phosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10061581
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
344441000
100 g Glass Bottle
45.65€
100g
10215181
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
344445000
500 g Glass Bottle
161.00€
500g
11984291
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
344440025
2.5 kg Flacone in plastica
515.00€
2.50kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 232-056-9
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Aluminum phosphate, pure