Learn More
Aluminum Oxide Substrate, 12.7 x 12.7 x 1mm, Polished One Side, C Plane, Thermo Scientific™
171.00€ - 652.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Oxide Substrate, C Plane
Nota nome Polished One Side
Formula molecolare Al2O3
Numero MDL MFCD00003424
Informazioni di solubilità Soluble in hexane and toluene. Insoluble in water and diethyl ether.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11319348
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043248.KT
1 Ea. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11309348
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043248.KU
5 Ea. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Aluminum Oxide Substrate, C Plane
Al2O3
Soluble in hexane and toluene. Insoluble in water and diethyl ether.
Polished One Side
MFCD00003424
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures