Learn More
Aluminum oxide substrate, 10x10x0.5mm, polished two sides, A plane, Thermo Scientific Chemicals
Al2O3
91.25€ - 346.73€
Specifica
Materiale o nome chimico | Aluminum Oxide Substrate, A Plane |
---|---|
Nota nome | Polished Two Sides |
Formula molecolare | Al2O3 |
Numero MDL | MFCD00003424 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11394128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041426.KT |
1 Ea. |
91.25€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11384128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041426.KU |
5 Ea. |
346.73€
pezzi 5 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Aluminum Oxide Substrate, A Plane | |
Polished Two Sides | |
Al2O3 | |
MFCD00003424 |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures