Learn More
Aluminum Oxide Substrate, 10 x 10 x 0.5mm, Polished One Side, R Plane, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11348847
5 Ea., pezzi 5
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
5 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Materiale o nome chimico Aluminum Oxide Substrate, R Plane
Nota nome Polished Two Sides
Quantità 5 Ea.
Formula molecolare Al2O3
Numero MDL MFCD00003424
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Aluminum Oxide Substrate, 10 x 10 x 0.5mm, Polished One Side, R Plane, Thermo Scientific™ >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado