Learn More
Aluminum Oxide Substrate, 10 x 10 x 0.5mm, Polished One Side, M Plane, Thermo Scientific™
93.00€ - 388.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Oxide Substrate, M Plane
Nota nome Polished One Side
Formula molecolare Al2O3
Numero MDL MFCD00003424
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11328847
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
038499.KT
1 Ea. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11318847
Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
038499.KU
5 Ea. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Aluminum Oxide Substrate, M Plane
Polished One Side
Al2O3
MFCD00003424
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures