Learn More
Aluminum oxide, NanoDur™, AL-0450, 50% in H{2}O, colloidal dispersion with dispersant, Thermo Scientific Chemicals
Colloidal dispersion with dispersant
29.70€ - 121.00€
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC Name dialuminum;oxygen(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11420910
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044925.22
100 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11430910
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
044925.36
500 g Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Aluminum oxide water borne dispersion suitable for incorporation in water compatible coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
dialuminum;oxygen(2-)
Specifica
Aluminum oxide
White
Al2O3
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminum;oxygen(2-)
9989226
Odorless
1344-28-1
Powder
MFCD00003424
Soluble in water. Insoluble in diethyl ether.
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
101.96
101.96
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes