Learn More
Aluminum Oxide, Neutral, Brockmann Activity Grade I, Powder, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15527844
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    For Chromatography
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Oxide, Neutral
Nota nome Brockmann Activity Grade I
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
IUPAC Name dialuminum;oxygen(2-)
Peso formulazione 101.96
Grado BAKER ANALYZED™ Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 4.00kg