Learn More
Aluminum oxide, gamma-phase, alpha-phase, 99.98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11355968
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide finds use as catalyst in organic synthesis and chromatography. It is used as an ingredient in sunscreen lotions and paints. It is also used in the manufacture of abrasives, refractories, ceramics, filler for plastics, dosimeter, spark plug insulators, and electrical insulators. Aluminum oxide is used widely to produce aluminum metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Punti di ebollizione 2980°C
Materiale o nome chimico Aluminum oxide
Punto di fusione 2045°C
Nota nome gamma-phase, alpha-phase
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,356
Informazioni di solubilità Insoluble in water,ethanol and ether
IUPAC Name dialuminum;oxygen(2-)
Peso formulazione 101.96
Percent Purity 99.98%
Odore Odorless
Densità 3.965 g/mL