Learn More
Aluminum oxide, catalyst support, low surface area, Thermo Scientific Chemicals
Low surface area
75.88€ - 935.66€
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11430630
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043862.30
250 g
75.88€
250g
11380538
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043862.A1
1 kg
237.18€
1kg
11370538
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043862.A7
5 kg
935.66€
5kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
Al2O3
MFCD00003424
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Aluminum Oxide
1344-28-1
Al2O3
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
101.96
Catalyst Support
Pellets
MFCD00003424
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminum;oxygen(2-)
9989226
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures