Learn More
Aluminum oxide, for Bio-Mass Cleanup, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15452627
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
For Bio-Mass Cleanup
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Punti di ebollizione 2980°C
Materiale o nome chimico Aluminum oxide
Punto di fusione 2045°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare Al2O3
Indice di Merck 14,356
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
Peso formulazione 101.96
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.765