Learn More
Aluminum oxide, alpha-phase, gamma-phase, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11372498
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
It is used in stainless steel coating and in microwave applications. It is used as an adsorbent, desiccating agent, grinding or blending agent, abrasive agent and catalyst, and in the manufacture of dental cements and refractories. Industrial applications include electrical and electronic products, metal Products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum oxide
Punto di fusione 2045°C
Nota nome alpha-phase, gamma-phase
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,356
Informazioni di solubilità Water insoluble. Soluble in hexane,toluene.
IUPAC Name dialuminum;oxygen(2-)
Peso formulazione 101.96
Percent Purity 99.99%