Learn More
Aluminum Oxide, Activated, basic, Brockmann I, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
20 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
20kg
5kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Aluminum Oxide |
Nota nome | Activated Brockmann I |
pH | Basic |
Quantità | 100 g |
Formula lineare | Al2O3 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Peso formulazione | 101.96g/mol |
Titolo del prodotto
Aluminum Oxide, Activated, basic, Brockmann I, Honeywell Fluka™ >