Learn More
Brady™ Aluminum with Over laminated Polyester Transport Signs
Marca:  Brady™ 258980
Codice prodotto. 11704924
  • 37.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Aluminum, Polyester
Permanent Acrylic
Pipe markers and safety signs
0.271 mm
-40°C to 140°C
Miscellaneous hazardous substances 9
Black on White
ADR 9-297*297-B7525
1 Ea.
Aluminum with Polyester Overlaminate
297 mm
297 mm
A rombo
Transport Sign