Learn More
Aluminum nitride, N 32.0% min
Codice prodotto. p-7048815
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
5g
CAS: 24304-00-5 | AlN | 40.99 g/mol
Aluminum nitride possesses very high thermal conductivity and effectively used in the ceramic industry. It finds application in deep ultraviolet optoelectronics, steel production, dielectric layers in optical storage media, chip carriers and as a crucible to grow crystals of gallium arsenide. It is also used as a radio frequency filter, which finds application in mobile phones. Further, it is used as a circuit carrier in semiconductors. In addition to this, it is used as a heat-sink in light-emitting diode lighting technology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24304-00-5
Formula molecolare AlN
Molecular Weight (g/mol) 40.99
Numero MDL MFCD00003429
InChI Key PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum nitride, unii-7k47d7p3m0, aluminum nitride paste, aluminum nitride 50g, aluminum nitride grade a, aluminum nitride grade b, aluminum nitride grade c
PubChem CID 90455
ChEBI CHEBI:50884
SMILES N#[Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum nitride
Punto di fusione >2200°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Indice di Merck 14,353
Informazioni di solubilità Soluble in mineral acids.
IUPAC Name azanylidynealumane
Peso formulazione 40.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N 32.0% min.
Odore Ammonia-like
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 3.26 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum nitride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .