Learn More
Thermo Scientific™ Aluminum Nitride Cover for Crucible Stock
Aluminum nitride ceramics exhibit exceptional characteristics, making them useful in various applications.
445.00€ - 1830.00€
Specifica
Descrizione For crucible stock No. 43350
Materiale Aluminum Nitride
Product Type Aluminum Nitride Crucible Cover
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15497165
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
046313.KK
10/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15487165
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
046313.KH
2/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Unusually high thermal conductivity combined with good electrical insulation characteristics
  • Exceptional stability when exposed to many molten salts
  • Thermal stability up to at least 1800°C
  • Favorable mechanical characteristics extending into the high temperature range
  • Low thermal expansion and resistance to thermal shock
  • Special optical and acoustic characteristics.
Physical Properties
Flexural strength is 300 ± 5MPa
Coefficient of thermal expansion is 5.6x10-6K-1 (20-1000°C)
Thermal conductivity is 100-200 Wm-1K-1
Insulation resistance is >1012Ωcm (20°C)
Specifica
Specifica
For crucible stock No. 43350
Aluminum Nitride
Aluminum Nitride Crucible Cover