Learn More
Aluminum nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis excluding Hg)
CAS: 25838-59-9 | AlN3O9 | 212.99 g/mol
37.80€ - 718.00€
Identificatori chimici
CAS | 25838-59-9 |
---|---|
Formula molecolare | AlN3O9 |
Molecular Weight (g/mol) | 212.99 |
Numero MDL | MFCD00003419 |
InChI Key | JLDSOYXADOWAKB-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | aluminum nitrate hydrate, al.3no3.h2o, aluminum nitrate hydrate, puratronic, aluminum 3+ hydrate trinitrate |
PubChem CID | 22078336 |
SMILES | [Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11330809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010626.06 |
5 g |
37.80€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11340809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010626.14 |
25 g |
90.25€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11320809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010626.22 |
100 g |
262.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11350809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010626.36 |
500 g |
718.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Aluminum nitrate hydrate is used to produce alumina for the preparation of insulating papers, and in the extraction of actinide elements. It is also used in the preparation of rare earth aluminates, in the heating elements of cathode ray tubes, as a precursor for sol-gel synthesis of alumina, and on transformer core laminates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
25838-59-9 | |
212.99 | |
JLDSOYXADOWAKB-UHFFFAOYSA-N | |
22078336 |
AlN3O9 | |
MFCD00003419 | |
aluminum nitrate hydrate, al.3no3.h2o, aluminum nitrate hydrate, puratronic, aluminum 3+ hydrate trinitrate | |
[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Specifica
Aluminum nitrate hydrate | |
25838-59-9 | |
Crystalline | |
AlN3O9 | |
aluminum nitrate hydrate, al.3no3.h2o, aluminum nitrate hydrate, puratronic, aluminum 3+ hydrate trinitrate | |
JLDSOYXADOWAKB-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium(3+) trinitrate | |
22078336 | |
Odorless | |
White crystalline |
73.5°C | |
White | |
99.999% (Metals basis excluding Hg) | |
MFCD00003419 | |
Soluble in water,methanol,ethanol,and ethylene glycol. | |
[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
212.99 | |
212.99 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Sicurezza e movimentazione
P210-P220-P221-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 236-751-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BD1050000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
- Aluminum nitrate hydrate, Puratronic
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .