Learn More
Aluminum magnesium isopropoxide, 99.95+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11303738
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
CAS: 69207-83-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69207-83-6
Numero MDL MFCD00070426
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum magnesium isopropoxide
Punto di fusione 40°C
Punti di ebollizione 114°C (0.2 mmHg)
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 50 g
Numero UN UN3181
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 550.53
Percent Purity ≥99.95%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid