Learn More
Nickel Electro™ Aluminum Lids for Aluminum Basin
Nickel Electro™ Aluminun Lid for aluminum Basin is crevice free and one piece construction.
38.30€ - 54.70€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12787346
|
Nickel Electro™
640 |
200 mm |
38.30€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12707356
|
Nickel Electro™
643 |
70 mm |
54.70€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12717356
|
Nickel Electro™
644 |
75 mm |
50.40€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 22-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12797346
|
Nickel Electro™
642 |
60 mm |
41.15€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12727356
|
Nickel Electro™
646 |
90 mm |
45.25€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
Nickel Electro™ Aluminun Lid for aluminum Basin is crevice free and one piece construction.
- Aluminum
- Seamless
- One piece construction
- Crevice free
- For use with aluminum basin
Specifications
Aluminum | |
5 mm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.