Learn More
Aluminum lactate, 90-95%, contains ^=5% water
Codice prodotto. p-7050618
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
CAS: 18917-91-4 | C9H15AlO9 | 294.19 g/mol
It is used as a skin moisturizer lotion to treat dry, scaly, itchy skin, reagent in biological activity studies of aluminum and in sol-gel processing. Also used in fire foam. Aluminum L-Lactate has been used to inject aluminum into rabbits. Aluminum L-Lactate has been shown to decrease human enamel dissolution in a pH 4 acetate buffer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18917-91-4
Formula molecolare C9H15AlO9
Molecular Weight (g/mol) 294.19
Numero MDL MFCD20529175
InChI Key VXYADVIJALMOEQ-UHFFFAOYNA-K
IUPAC Name bis[(2-hydroxypropanoyl)oxy]alumanyl 2-hydroxypropanoate
SMILES CC(O)C(=O)O[Al](OC(=O)C(C)O)OC(=O)C(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum lactate
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Indice di Merck 14,348
Informazioni di solubilità Very soluble in cold water
Peso formulazione 294.2
Percent Purity 90 to 95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contains ≈5% water
Odore Odorless
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum lactate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .