Learn More
Welch™ Sistema di centratura interno KF in alluminio con O-ring Viton
Designed for use with CRVpro Rotary Vane Vacuum Pumps. Welch Ilmvac™ Aluminum KF Inner Centering Rings feature a replaceable Fluoroelastomer O-ring seal.
7.10€ - 11.60€
Specifica
Materiale | Alluminio |
---|---|
Quantità | 1 Each |
Tipo | Centratura interna KF |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10680343
|
Welch™
701091 |
Separatore 16 DN |
7.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10152522
|
Welch™
701093 |
Separatore 25 DN |
8.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10090992
|
Welch™
701095 |
Separator 40 DN |
11.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Stainless steel centering ring with Viton O-ring
- Replaceable Fluoroelastomer O-ring seal
- Centering ring assemblies are placed between two ISO flanges with matching outer diameters
- he widest portion of the centering ring rests inside a centering ring locater groove (blank flange) or counterbore (bored flange) on the Kwik-Flange™
- The O-ring rests on the flat polished surface outside the locater groove or counterbore
Specifica
Alluminio | |
1 Each | |
Centratura interna KF |