Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Direction arrow 90°, To the right, Red
Sign compliant to ISO 7010.
9.00€ - 11.85€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Tipo di montaggio | Corner Holes |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Spessore | 1.016 mm |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15634787
|
Brady™
830809 |
100 mm | 100 mm | N/A | |||||
15644787
|
Brady™
830810 |
200 mm | 200 mm |
11.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
Corner Holes | |
1.016 mm | |
Square | |
White on Red |
Aluminum | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 140°C | |
Global |