Learn More
Aluminum hydroxide, 76.5% min
Codice prodotto. p-4407189
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
CAS: 21645-51-2 | AlH3O3 | 78.00 g/mol
As absorbent, in chromatography, manufacturing of glass, paper, inks, ceramics, lubricants, cosmeticsAluminum hydroxide is used as a desiccant powder, filler in paper, plastics, rubber and cosmetics. It is used as a smoke suppressant and mordant dye. It is also used in drugs as antacid and antihyperphosphatemic. It is also used as a Claus catalyst support for waterproof fabrics. It is an important starting material for the preparation of other aluminum compounds, calcined alumina, aluminum sulfate, polyaluminum chloride, zeolites, sodium aluminate, activated alumina and aluminum nitrate. In addition, it is used as a fire retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21645-51-2
Formula molecolare AlH3O3
Molecular Weight (g/mol) 78.00
Numero MDL MFCD00003420
InChI Key WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name aluminium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum hydroxide
Forma fisica Granules
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 76.5% min.
Informazioni di solubilità Soluble in alkaline aqueous solution,hydrochloric acid and sulfuric acid solution. Insoluble in water.
Peso formulazione 78
Grado Reagent
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum hydroxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .