Learn More
Aluminum foil, 1.5mm (0.06in) thick, annealed, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11450840
Click to view available options
数量:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
分子式 Al
分子量 (g/mol) 26.98
MDL 编号 MFCD00134029
InChI 键 XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
同义词 aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC 名称 aluminum
SMILES [Al]
Specifica
化学名称或材料 Aluminum foil
名称注释 1.5mm (0.06 in.) thick, Annealed, Temper: soft
检测百分比注释 (metals basis)
数量 100 x 100 mm
纯度百分比 99.99%
气味 Odorless
重量 ≈10.125g/50x50mm
形式 Foil