Learn More
Aluminum foil, 0.25mm (0.01in) thick, annealed, Puratronic™, 99.9995% (metals basis)
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
62.70€ - 545.00€
Identificatori chimici
CAS | 7429-90-5 |
---|---|
分子式 | Al |
分子量 (g/mol) | 26.98 |
MDL 编号 | MFCD00134029 |
InChI 键 | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
同义词 | aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum |
PubChem CID | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
IUPAC 名称 | aluminum |
SMILES | [Al] |
Codice del prodotto | Marca | 数量 | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | 数量 | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11480580
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043424.FI |
50 x 50 mm |
62.70€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11325717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043424.GH |
100 x 100 mm |
161.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11335717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043424.HP |
100 x 500 mm |
545.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7429-90-5 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
5359268 | |
aluminum |
Al | |
MFCD00134029 | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
CHEBI:33629 | |
[Al] |
Specifica
Aluminum foil | |
7429-90-5 | |
Al | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
[Al] | |
26.98 | |
CHEBI:33629 | |
Puratronic™ | |
≈1.7g/50x50mm |
0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed, Temper: soft | |
(metals basis) | |
MFCD00134029 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
aluminum | |
5359268 | |
99.9995% | |
Odorless | |
Foil |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures