Learn More
Aluminum Foil, 0.1mm (0.004 in.) thick, Puratronic™, 99.997% (Metals basis)
Codice prodotto. 11391159
Click to view available options
数量:
100 x 100 mm
100 x 400 mm
5 x 100 x 400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Form: Approx. 2.7g/100 x 100mm; Temper: as rolled | CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
分子式 Al
分子量 (g/mol) 26.98
MDL 编号 MFCD00134029
InChI 键 XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
同义词 aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Specifica
化学名称或材料 Aluminum
颜色 Silver
外观 Silver-colored foil
密度 2.7g/cm3
检测百分比范围 99.997% (Metals basis)
数量 100 x 100 mm
IUPAC 名称 aluminium
气味 Odorless
形式 Foil