Learn More
Aluminum fluoride, anhydrous, 99.99% (metals basis) Codice prodotto.: 11480730
Aluminum fluoride, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11480730
10 g, 10g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11480730
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044435.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7784-18-1 | AlF3
Aluminum fluoride is used in the smelting process to lower the melting point of electrolytes, production of aluminum silicates, refining of aluminum scarp, production of specialty refractory products, and in glass industry as filler. It is used as flux ingredient to remove magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-18-1
Formula molecolare AlF3
Numero MDL MFCD00003426
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum fluoride
Punto di fusione 1291°C (sublimation)
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,339
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 83.98
Percent Purity 99.99%
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.882 g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Codice prodotto
Numero di lottoW27K008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/10/2024 Codice prodotto044435.18,044435.09,044435.30
Numero di lottoQ11K041 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/04/2024 Codice prodotto044435.18,044435.09,044435.30
Numero di lottoM29K014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/02/2024 Codice prodotto044435.18,044435.09,044435.30
Numero di lottoM09J044 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/01/2023 Codice prodotto044435.18,044435.09,044435.30
Numero di lottoW29I035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/10/2022 Codice prodotto044435.18,044435.09,044435.30
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum fluoride, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Titolo del prodotto
Aluminum fluoride, anhydrous, 99.99% (metals basis) >