Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aluminum Dish, Flat Bottom & Straight Sides;Dia (mm), 76;Wall Ht (mm), 25
24.45€ - 100.00€
Specifica
Forma del fondo | Flat |
---|---|
Materiale | Aluminum |
Forma | Flat Bottom and Straight Sides |
Tipo | Dish |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11490191
|
Thermo Scientific Chemicals
039069.KH |
51 mm | 12.5 mm | 2/Pk. |
24.45€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11329107
|
Thermo Scientific Chemicals
039069.UD |
51 mm | 12.5 mm | 6/Pk. | N/A | ||||
11420201
|
Thermo Scientific Chemicals
039072.KH |
76 mm | 25 mm | 2/Pk. |
39.60€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11353458
|
Thermo Scientific Chemicals
039072.UD |
76 mm | 25 mm | 6/Pk. |
96.70€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11430201
|
Thermo Scientific Chemicals
039073.KH |
90 mm | 51 mm | 2/Pk. | N/A | ||||
11363458
|
Thermo Scientific Chemicals
039073.UD |
90 mm | 51 mm | 6/Pk. | N/A | ||||
11440201
|
Thermo Scientific Chemicals
039074.KH |
126 mm | 25 mm | 2/Pk. | N/A | ||||
11373458
|
Thermo Scientific Chemicals
039074.UD |
126 mm | 25 mm | 6/Pk. | N/A | ||||
11460201
|
Thermo Scientific Chemicals
039076.KH |
204 mm | 51 mm | 2/Pk. | N/A | ||||
11393458
|
Thermo Scientific Chemicals
039076.UD |
204 mm | 51 mm | 6/Pk. | N/A | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Flat | |
Aluminum | |
Flat Bottom and Straight Sides | |
Dish |