Learn More
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft FX Earplugs
Offers high attenuation and are made from a slow expanding, PU foam material. 3M E-A-Rsoft FX Earplug – 39dB.
Marca:  3M™ 7000052711
78.36 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12950325
  • 139.00€ / 200 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Highest available attenuation rated earplug at 39dB
  • Smooth tapered finish makes fitting easier and helps form a comfortable fit
  • Flange shape, when rolled down, serves as a very effective insertion device
  • Ideal for those looking for higher attenuation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
‎Neon Green
Corded
Roll-down
200/Pk.
Ear Plugs