Learn More
Aluminum chloride hexahydrate, Puratronic™, 99.9995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11380799
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Pharmaceutical preparations of aluminum chloride hexahydrate are used to treat hyperhidrosis, a condition involving excessive sweating. It is also employed in deodorants, antiperspirant preparations, dyeing fabrics, refining crude oil, textile finishing, manufacturing parchment paper, preserving the wood and disinfecting stables. It also finds use as a reagent in organic synthesis. Aluminum chloride hexahydrate is also useful in water treatment process, medicine and cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-13-6
Formula molecolare AlCl3H12O6
Molecular Weight (g/mol) 241.42
Numero MDL MFCD00149134
InChI Key JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name aluminium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum chloride hexahydrate
Punto di fusione 100°C (decomposition)
Colore White
pH 2.5
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 250 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,337
Informazioni di solubilità Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
Peso formulazione 241.43 (133.34 Anhydrous)
Percent Purity 99.9995%
Grado Puratronic™
Odore Odorless
Densità 2.398 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Aluminium chloride,hexahydrate