Learn More
Aluminum Chloride Hexahydrate, Honeywell™
Codice prodotto. 15650820 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Purum p.a., crystallized,≥99.0% (AT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-13-6
Formula molecolare AlCl3H12O6
Molecular Weight (g/mol) 241.42
Numero MDL MFCD00149134
InChI Key JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name aluminium(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Chloride Hexahydrate
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystallized
Quantità 1 kg
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 241.43g/mol
Percent Purity ≥99% (AT)
Grado purum p.a.
Pressione del vapore 1mmHg (100°C)