Learn More
Aluminum Chloride Hexahydrate, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. p-7120138 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
500g
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-13-6
Formula molecolare AlCl3H12O6
Molecular Weight (g/mol) 241.42
Numero MDL MFCD00149134
InChI Key JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Chloride Hexahydrate
Colore White
pH 2.5 to 3.5 at 20°C
Quantità 100 g
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name aluminum(3+) hexahydrate trichloride
Peso formulazione 241.43g/mol
Percent Purity 99%
Grado ReagentPlus™
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystals or Crystalline Chunk(s) or Chunk(s) or Solid
Pressione del vapore 1mmHg (100°C)
Densità 2.4g/cm3
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Aluminium chloride-6-hydrate