Learn More
Haldenwanger™ Aluminum Ceramic Conical Tall Form Crucibles
24.90€ - 245.00€
Specifica
Materiale | Aluminum Ceramic |
---|---|
Product Type | Crogiolo |
Forma | Conical |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10748361
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/00 |
10 mL | N/A | ||||||
10232121
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/1 |
20 mL |
53.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10303821
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/2 |
30 mL |
65.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10579671
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/3 |
45 mL | N/A | ||||||
10729131
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/6 |
250 mL |
245.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
Aluminum Ceramic | |
Crogiolo | |
Conical |