Learn More
Aluminum antimonide, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7058914
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
In semiconductor technology
In semiconductor technology
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25152-52-7
Formula molecolare AlSb
Molecular Weight (g/mol) 148.742
Numero MDL MFCD00014154
InChI Key LVQULNGDVIKLPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum antimonide, unii-5yy752fd6d, aluminum, compd. with antimony 1:1, aluminiumantimonid
PubChem CID 91307
IUPAC Name alumanylidynestibane
SMILES [Al]#[Sb]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum antimonide
Punto di fusione 1050°C
Forma fisica Pieces
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1549
Peso formulazione 148.73
Percent Purity 99.99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum antimonide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .