Learn More
Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, Reagent Grade, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11351349
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
CAS: 7784-26-1 | AlH28NO20S2 | 453.313 g/mol
Water and sewage purification, dyeing and printing fabrics, manufacturing of pigments, paper, artificial gems, cements, in electrolytic copper platingAluminum ammonium sulfate dodecahydrate acts as a crystalline double sulfate. It is used in water purification, in vegetable glues, in porcelain cements, in deodorant, in tanning and in fireproofing textiles. It serves as an ingredient in animal repellant sprays. Further, it is used in the preparation of Alum (Al(OH)3) gel. In addition, it is used in cosmetic formulation, fertilizers, food preservation and in the heating system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-26-1
Formula molecolare AlH28NO20S2
Molecular Weight (g/mol) 453.313
Numero MDL MFCD00051042
InChI Key WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
IUPAC Name aluminum;azanium;disulfate;dodecahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Punto di fusione 93°C to 94°C
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol.
Peso formulazione 453.33 (237.14 Anhydrous)
Grado Reagent
Densità 1.65
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate