Learn More
Aluminum trifluoromethanesulfonate, 99%
Codice prodotto. p-3523358 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
10g
50g
CAS: 74974-61-1 | C3AlF9O9S3 | 474.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74974-61-1
Formula molecolare C3AlF9O9S3
Molecular Weight (g/mol) 474.19
Numero MDL MFCD00143596
InChI Key FKOASGGZYSYPBI-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum triflate, aluminum triflate, aluminum tris trifluoromethanesulfonate, aluminum trifluoromethanesulphonate, aluminum 3+ tritriflate, aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum iii triflate, aluminum iii triflate, aluminum tris fluoranyl methanesulfonate
PubChem CID 2737634
IUPAC Name aluminum;trifluoromethanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum trifluoromethanesulfonate
Punto di fusione 300.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 474.19
Percent Purity 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminium trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.