Learn More
Aluminum sulfate octadecahydrate, extra pure
CAS: 7784-31-8 | Al2O12S3·18H2O | 666.4 g/mol
66.55€ - 327.00€
Identificatori chimici
CAS 7784-31-8
Formula molecolare Al2O12S3·18H2O
Molecular Weight (g/mol) 666.4
Numero MDL MFCD00149136
InChI Key AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC Name dialuminum;trisulfate;octadecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10794631
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
123680010
1 kg Flacone in plastica
66.55€
1kg
10386710
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
123680025
2.5 kg Flacone in plastica
134.00€
2.50kg
13448328
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
123680100
10 kg Plastic drum
327.00€
10kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7784-31-8
666.4
AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
22377415
dialuminum;trisulfate;octadecahydrate
Al2O12S3·18H2O
MFCD00149136
aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
CHEBI:74779
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Aluminum sulfate octadecahydrate
7784-31-8
3 to 4 (2% soln. at 20°C)
Al2O12S3·18H2O
MFCD00149136
aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
dialuminum;trisulfate;octadecahydrate
22377415
666.4
Ultrapuro
86.0°C
Colorless to Yellow
Liquid
Al2(SO4)3·18H2O
15,36
Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
666.4
CHEBI:74779
98.0 to 110.0% (Complexometry)
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physici
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : WS5697000
Identificativo prodotto
  • Aluminium sulfate octadecahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Aluminium sulfate octadecahydrate, Aluminum sulfate