Learn More
Aluminum sulfate octadecahydrate, extra pure Codice prodotto.: 10386710
Aluminum sulfate octadecahydrate, extra pure
Codice prodotto. 10386710 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
2.5 kg, Flacone in plastica
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Codice prodotto. 10386710
Marca: Thermo Scientific Acros 123680025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7784-31-8 | Al2O12S3·18H2O | 666.4 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-31-8
Formula molecolare Al2O12S3·18H2O
Molecular Weight (g/mol) 666.4
Numero MDL MFCD00149136
InChI Key AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC Name dialuminum;trisulfate;octadecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum sulfate octadecahydrate
Punto di fusione 86.0°C
Colore Colorless to Yellow
pH 3 to 4 (2% soln. at 20°C)
Forma fisica Liquid
Quantità 2.5 kg
Formula lineare Al2(SO4)3·18H2O
Indice di Merck 15,36
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 666.4
Percent Purity 98.0 to 110.0% (Complexometry)
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0471948 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/05/2025 Catalog Number123680010,123680025,123680100
Numero di lottoA0463828 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/06/2024 Catalog Number123680010,123680025,123680100
Numero di lottoA0456336 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/09/2023 Catalog Number123680010,123680025,123680100
Numero di lottoA0450569 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number123680010,123680025,123680100
Numero di lottoA0448907 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2023 Catalog Number123680010,123680025,123680100
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
Titolo del prodotto
Aluminum sulfate octadecahydrate, extra pure >