Learn More
Aluminum Sulfate Hexadecahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11453713 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
500 g, Recipiente per polveri in plastica
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Identificatori chimici
CAS 16828-11-8
Formula molecolare Al2H22O20S3
Molecular Weight (g/mol) 492.30
Numero MDL 149137
InChI Key JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name tris(sulfuric acid) dialuminium octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 86°C
Colore White
pH 2.5
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 342.1358g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminium sulfate hexadecahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico A§.
Titolo del prodotto
Aluminum Sulfate Hexadecahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >