Learn More
Aluminum Potassium Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072794 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
Dimensione della confezione:
1kg
3kg
500g
Aluminum Potassium Sulfate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-24-9
Numero MDL 149143
Specifica
Punto di fusione 92°C
Colore White
pH 3.0 to 3.5
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare AlKO8S2·12H2O
Peso formulazione 474.39g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Identificativo prodotto
  • Aluminium potassium sulfate dodecahydrate